1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0815-5G F0815-1G
TCIAF0815-5GEA 275 EUR
TCIAF0815-5G TCIAF0815-1G
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenceno
Formula: C₆H₃FINO₂
MW: 267 g/mol
Número MDL: MFCD00007219
Núm. CAS: 3819-88-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d79de6c31d614d591004560afd22b2008b7deb79&vid=d79de6c31d614d591004560afd22b2008b7deb79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C