Tricloruro de boro ∼9% ∼1.0 mol/L in dichloromethane
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B3556-100ML
B3556-25ML
TCIAB3556-100MLEA
79
EUR
TCIAB3556-100ML
TCIAB3556-25ML
Tricloruro de boro ∼9% ∼1.0 mol/L in dichloromethane
Tricloruro de boro
Formula:
BCl₃ MW: 117,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011313 Núm. CAS: 10294-34-5 EINECS: 233-658-4 UN: 3265 ADR: 8,II Índice Merck: 14,01348 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 8.0 to 10.0 w/w% |