Azul de bromofenol aqueous solution
Proveedor: Lovibond
Sinónimos: S,S-Dióxido del 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[2,6-dibromofenol]
451620 451621 451622 451623
LOVI451620EA 26.1 EUR
LOVI451620 LOVI451621 LOVI451622 LOVI451623
Azul de bromofenol aqueous solution
Azul de bromofenol
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Pto. de fusión: 273
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005875
Núm. CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Índice Merck: 13,01429