Fenolftaleína 0,5% in ethanol

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

MC310275.1000 MC310275.6020 MC310275.9020
PRLSMC310275.1000EA 0 EUR
PRLSMC310275.1000 PRLSMC310275.6020 PRLSMC310275.9020
Fenolftaleína 0,5% in ethanol
Fenolftaleína
Formula: C₂₀H₁₄O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005913
Núm. CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR