Fenolftaleína 10 g/l in ethanol
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
MC306758.0100 MC306758.0500 MC306758.1000 MC306758.9025 MC306758.230 MC306758.030
PRLSMC306758.0100EA 0 EUR
PRLSMC306758.0100 PRLSMC306758.0500 PRLSMC306758.1000 PRLSMC306758.9025 PRLSMC306758.230 PRLSMC306758.030 PRLSMC306758.150
Fenolftaleína 10 g/l in ethanol
Fenolftaleína
Formula: C₂₀H₁₄O₄
Pto. Ebullición: ∼78 °C (1013 hPa)
Densidad: ∼0,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005913
Núm. CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM