Rojo de fenol 0,5% en solución acuosa
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
786-562 786-563
786-562EA 50.7 EUR
786-562 786-563
Rojo de fenol 0,5% en solución acuosa
Rojo de fenol
Formula: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354.38 g/mol
Número MDL: MFCD00003552
Núm. CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Índice Merck: 13,07329