Sodio dodecilsulfato (SDS) 100 g/l en solución acuosa
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Dodecilo sulfato sal sódica, Sodio laurilsulfato
600216-100 600216-250 600216-500
CAYM600216-100EA 29.7 EUR
CAYM600216-100 CAYM600216-250 CAYM600216-500
Sodio dodecilsulfato (SDS) 100 g/l en solución acuosa
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Densidad: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM