Ácido nítrico 35%
Proveedor: PROLABO CMP
|
Peligro
|
PRLS89097.260EA
0
EUR
PRLS89097.260
PRLS89097.410
Ácido nítrico 35%
Ácido nítrico
Formula:
HNO₃ MW: 63,01 g/mol Pto. Ebullición: ∼86 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –42 °C Densidad: 1,2…1.4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011349 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...