Peróxido de hidrogeno 40 ml/l
Proveedor: PROLABO CMP
MC310298.9015 MC310298.9020 MC310298.9025
PRLSMC310298.9015EA 0 EUR
PRLSMC310298.9015 PRLSMC310298.9020 PRLSMC310298.9025
Peróxido de hidrogeno 40 ml/l
Peróxido de hidrogeno
Formula: H₂O₂
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011333
Núm. CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0