Peróxido de hidrogeno 30%, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
16911-250ML-F 16911-1L-F 16911-5L-F
SUPL16911-250ML-FEA 146 EUR
SUPL16911-250ML-F SUPL16911-1L-F SUPL16911-5L-F
Peróxido de hidrogeno 30%, Supelco®
Peróxido de hidrogeno
Formula: H₂O₂
Pto. Ebullición: ∼107 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: < 0 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011333
Núm. CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II