Ácido ortofosfórico 118 ml/l
Proveedor: PROLABO CMP
Atención
Sinónimos: Ácido fosfórico
85272.360 85272.410
PRLS85272.360EA 0 EUR
PRLS85272.360 PRLS85272.410
Ácido ortofosfórico 118 ml/l
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Pto. Ebullición: 158
Pto. de fusión: 21
Densidad: ∼1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,07344