Ácido sulfúrico 92 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
11000.AB 11000.AE 11000.AP
11000.ABEA 61.1 EUR
11000.AB 11000.AE 11000.AP
Ácido sulfúrico 92 Metals basis
Ácido sulfúrico
Purity: 99.9999% CAS No.: 7664-93-9 Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Density: 1.84 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Acrid Merck Reference: 14,8974 UN No.: 1830 MDL No.: MFCD00064589
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.84
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,8974