Ácido nítrico 0.1 mol/l (0.1 N), Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
16355-1LEA 54.7 EUR
16355-1L
Ácido nítrico 0.1 mol/l (0.1 N), Supelco®
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III