Ácido nítrico 3 mol/l (3 N)

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

MC312568.9015 MC312568.290
PRLSMC312568.9015EA 0 EUR
PRLSMC312568.9015 PRLSMC312568.290
Ácido nítrico 3 mol/l (3 N)
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Densidad: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR