Sodio hidróxido 1 mol/l (1 N) en solución acuosa
Proveedor: Hach
Peligro
104532 104542
HACH104532EA 26.9 EUR
HACH104532 HACH104542
Sodio hidróxido 1 mol/l (1 N) en solución acuosa
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Densidad: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8,III