Sodio tiosulfato 0.05 M Na2S2O3 (0.05N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Tiosulfato de sodio
34449-1L 34449-10L-VP
34449-1LEA 80.7 EUR
34449-1L 34449-10L-VP
Sodio tiosulfato 0.05 M Na2S2O3 (0.05N) solución volumétrica, Fluka™
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 48
Densidad: 1.0 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001