Ácido sulfúrico 0.015 mol/l (0.03 N) en solución acuosa
Proveedor: Hach
2620532 2620553
HACH2620532EA 23.8 EUR
HACH2620532 HACH2620553
Ácido sulfúrico 0.015 mol/l (0.03 N) en solución acuosa
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II