Ácido sulfúrico 2.625 mol/l (5.25 N) en solución acuosa
Proveedor: Hach
Peligro
244903 244932
HACH244903EA 0 EUR
HACH244903 HACH244932
Ácido sulfúrico 2.625 mol/l (5.25 N) en solución acuosa
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Densidad: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II