Sodio tiosulfato pentahidrato 99.5-101.0% (by iodometry), en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
3946-01EA 63.86 EUR
3946-01 3946-07
Sodio tiosulfato pentahidrato 99.5-101.0% (by iodometry), en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodio tiosulfato pentahidrato
Formula: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248,19 g/mol
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149186
Núm. CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.5 - 101.0 %
Assay (Na₂S₂O₃·5H₂O) (by iodometry) 99.5 - 101.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 8.4
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.002 %
Sulfate and Sulfite (as SO₄) ≤0.1 %
Sulfide (S) Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs