Ácido acético solución for neutralising acid

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

Sinónimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid

MC311775.2500 MC311775.5000
PRLSMC311775.2500EA 0 EUR
PRLSMC311775.2500 PRLSMC311775.5000
Ácido acético solución for neutralising acid
Ácido acético
Formula: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Pto. Ebullición: 118
Pto. de fusión: 17
Densidad: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 38,5
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8 II
IR: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR