1-Cloro-3-metil-2-buteno ≥85.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabilised with potassium carbonate
C1290-25ML
C1290-250ML
TCIAC1290-25MLEA
63
EUR
TCIAC1290-25ML
TCIAC1290-250ML
1-Cloro-3-metil-2-buteno ≥85.0% (por GC) estabilizado
1-Cloro-3-metil-2-buteno
Formula:
C₅H₉Cl MW: 104,58 g/mol Pto. Ebullición: 109°C Densidad: 0,9273 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 15°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000982 Núm. CAS: 503-60-6 EINECS: 207-972-7 UN: 1993 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...