Amonio acetato en solución acuosa
Proveedor: Ambion
Sinónimos: Acetic acid ammonium salt
9071 9070G 9077G
AMBI9071EA 0 EUR
AMBI9071 AMBI9070G AMBI9077G
Amonio acetato en solución acuosa
Amonio acetato
Formula: H₃CCOONH₄
MW: 77.08 g/mol
Pto. de fusión: 114
Pto. de inflamación: 136
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013066
Núm. CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Índice Merck: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM