1,1-Difeniletileno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos: asym. Diphenylethene, Ethene-1,1-diyldibenzene, asym. Diphenylethylene
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
D0886-25G D0886-250G D0886-5G
TCIAD0886-25GEA 53 EUR
TCIAD0886-25G TCIAD0886-250G TCIAD0886-5G
1,1-Difeniletileno ≥98.0% (por GC) estabilizado
1,1-Difeniletileno
Formula: (C₆H₅)₂CCH₂
MW: 180.25 g/mol
Pto. Ebullición: 270
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008583
Núm. CAS: 530-48-3
EINECS: 208-482-6
Índice Merck: 14,03323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c813ac6e43ec88b7fea2ab339b884f9be8a105f&vid=6f0df1346ace43b2bdfcbf90cfd8c04d6d6dbe05&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %