Ácido sulfúrico

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

MC307789.2500 MC307789.5000
PRLSMC307789.2500EA 0 EUR
PRLSMC307789.2500 PRLSMC307789.5000
Ácido sulfúrico
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Pto. Ebullición: ∼335 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,08974

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR