Ácido sulfúrico 9.6 mol/l (19.2 N)
Proveedor: Hach
Peligro
203832 203849
HACH203832EA 32.9 EUR
HACH203832 HACH203849
Ácido sulfúrico 9.6 mol/l (19.2 N)
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II