Aluminio cloruro standardised solution 6.0 N en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aluminum chloride
35568.AE
35568.AK
35568.AEEA
80.8
EUR
35568.AE
35568.AK
Aluminio cloruro standardised solution 6.0 N en solución acuosa
Aluminio cloruro
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 2581
MDL No.: MFCD00003422
Formula:
AlCl₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003422 Núm. CAS: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN: 2581 ADR: 8,III |