Sodio hidróxido 0.2 N, BAKER ANALYZED® solución volumétrica, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
5665.9020EA 310.51 EUR
5665.9020 5665.1000
Sodio hidróxido 0.2 N, BAKER ANALYZED® solución volumétrica, J.T.Baker®
Sodio hidróxido
Standardistion at 25 °C traceable to NIST Standard Reference Material.
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: ∼105 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.1995 - 0.2005
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. = 5 ppm
Normality 0.1995 - 0.2005
Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
SRM No…