Ácido perclórico 0.01 mol/l (0.01 N) en solución acuosa, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
50439-1LEA 52.5 EUR
50439-1L
Ácido perclórico 0.01 mol/l (0.01 N) en solución acuosa, Supelco®
Ácido perclórico
Formula: HClO₄
MW: 100,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011325
Núm. CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/93/26835993.jpg