Ácido ortofosfórico 25 ml/l

Proveedor: PROLABO CMP

85555.410 85555.440 85555.360
PRLS85555.410EA 0 EUR
PRLS85555.410 PRLS85555.440 PRLS85555.360
Ácido ortofosfórico 25 ml/l
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR