Cloruro de hidrógeno ∼1 mol/L in ethyl ether
Proveedor: TCI
Peligro
H1061-25ML H1061-500ML H1061-100ML
TCIAH1061-25MLEA 21 EUR
TCIAH1061-25ML TCIAH1061-500ML TCIAH1061-100ML
Cloruro de hidrógeno ∼1 mol/L in ethyl ether
Cloruro de hidrógeno
Formula: HCl
Pto. de inflamación: -40°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,I
Índice Merck: 14,04780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b954ffa195484918528638409052740ef006e96b&vid=46325f135a659de01db140bb449c506422789ea8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 5.0 to 5.6 w/w%