Sodio hidróxido 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
43617-1LEA 53.9 EUR
43617-1L
Sodio hidróxido 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, Supelco®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Densidad: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III