7-Cloro-p-cimeno ≥85.0% (por GC) (contains ca. 10% o-form)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(Chloromethyl)-4-isopropylbenzene
I0225-25G I0225-500G
TCIAI0225-25GEA 34 EUR
TCIAI0225-25G TCIAI0225-500G
7-Cloro-p-cimeno ≥85.0% (por GC) (contains ca. 10% o-form)
7-Cloro-p-cimeno
Formula: C₁₀H₁₃Cl
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00018885
Núm. CAS: 2051-18-5
EINECS: 218-114-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07b2104595c9f6d3c0f37ec733d8e27a5eeaf95c&vid=07b2104595c9f6d3c0f37ec733d8e27a5eeaf95c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %