EDTA 0.01 mol/l en solución acuosa
Proveedor: Hach
Sinónimos: Ácido edéticoÁcido etilendiaminotetraacético
HACH2700653EA 36.3 EUR
HACH2700653
EDTA 0.01 mol/l en solución acuosa
EDTA
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003541
Núm. CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg