Potasio hidróxido 0.5 M (0.5 N) in ethanol solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
35115-1L 35115-2.5L 35115-500ML 35115-6X1L 35115-4X2.5L
35115-1LEA 86.4 EUR
35115-1L 35115-2.5L 35115-500ML 35115-6X1L 35115-4X2.5L
Potasio hidróxido 0.5 M (0.5 N) in ethanol solución volumétrica, Fluka™
Potasio hidróxido
Formula: KOH
Pto. Ebullición: 78 °C (1,013 hPa)
Densidad: 0,84 g/cm3 (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective