4'-Bromobenzo-15-corona-5 (4'-Bromobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxaciclopentadecano) ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2189-1G B2189-5G
TCIAB2189-1GEA 168 EUR
TCIAB2189-1G TCIAB2189-5G
4'-Bromobenzo-15-corona-5 (4'-Bromobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxaciclopentadecano) ≥93.0% (por GC)
4'-Bromobenzo-15-corona-5 (4'-Bromobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxaciclopentadecano)
Formula: C₁₄H₁₉BrO₅
Número MDL: MFCD00143270
Núm. CAS: 60835-72-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9aa8c8da44845dc356cd73ed66f294c6b7b1f3e2&vid=9aa8c8da44845dc356cd73ed66f294c6b7b1f3e2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 63.0 to 70.0 deg-C