Lancetas de sangre, VITREX® STERIHEEL® Baby II
Proveedor: Vitrex Medical A/S
331213 332213 333213 334213 335213
MODU331213EA 101 EUR
MODU331213 MODU332213 MODU333213 MODU334213 MODU335213
Lancetas de sangre, VITREX® STERIHEEL® Baby II
Lancetas de sangre
Para un flujo sanguíneo de gran volumen con una profundidad de penetración mínima.
  • Seguridad del usuario: la cuchilla está totalmente protegida antes y después de su uso; el botón de activación está asegurado por un cierre de seguridad
  • Comodidad para el usuario - diseño precargado y activado por botón
  • Seguridad para el paciente: de un solo uso
  • Esterilizado por irradiación gamma
  • Comodidad para el paciente: cuchilla ultra afilada con acción de alta velocidad que garantiza un traumatismo mínimo y una curación rápida
Aplicación: Principalmente recién nacidos y prematuros. También puede recomendarse para otras aplicaciones en las que es importante una profundidad de penetración corta y/o una compresión mínima del tejido. El movimiento controlado de la hoja está diseñado para optimizar el flujo sanguíneo.