Lancetas de glucosa en sangre, VITREX® Soft
Proveedor: Vitrex Medical A/S
351213 352213 354213 357213
MODU351213EA 15 EUR
MODU351213 MODU352213 MODU354213 MODU357213
Lancetas de glucosa en sangre, VITREX® Soft
Lancetas de sangre
El material de la aguja es acero inoxidable de grado 304/1 Cr18Ni9 y el material del cuerpo/tapa moldeada es LDPE (polietileno de baja densidad).
  • Buen flujo sanguíneo - Punta de aguja triplemente afilada
  • Esterilizado por irradiación gamma a un mínimo de 25kGy
  • Cómodas cajas con función de dispensación
VITREX® Soft está diseñado para su uso con la mayoría de los tipos populares de dispositivos de punción de dedos.