Cabinas de flujo laminar horizontal, Heraguard™ ECO
Proveedor: Thermo Scientific
51029702 51029703 51029704 51029701
135-1738EA 7500 EUR
135-1738 135-1739 135-1740 135-1737
Cabinas de flujo laminar horizontal, Heraguard™ ECO
Vitrinas de gases y recintos Armarios de flujo laminar
Heraguard™ ECO Clean Bench cabinets are ideal for laboratory applications where sample protection is required. Due to DC motors, Heraguard™ ECO Clean Bench cabinets use less energy to operate so there is less heat emitted into the laboratory.
  • Panel de control intuitivo de uso sencillo
  • Visión global: los visores laterales aumentan la luz disponible dentro de la zona de trabajo y ofrecen un entorno de trabajo cómodo
  • Cambio sencillo del prefiltro y filtro HEPA
  • El parabrisas con bisagras transparente protege al usuario
  • Paneles laterales fabricados con cristal de seguridad de un único panel, con un puerto de acceso para tubos o para instalar un grifo de medios
Están disponibles con una anchura interior de 900, 1200, 1500 y 1800 mm y se presentan en dos diferentes alturas de trabajo:
- Altura del espacio de trabajo estándar: 650 mm
- Altura del espacio de trabajo extra: 950 mm
Los cristales laterales están hechos de vidrio de seguridad templado y la mesa limpia de melamina blanca.
Nota: la altura se indica sin estructura base.
The horizontal laminar flow technology is used in a variety of applications where sample protection is required: hospitals, pharmaceutical applications, cleanrooms, and industrial applications.
Certificaciones: Agency: GOST; CE: 2006/95/EC; 2004/108/EC; 2011/65/EC; 2006/121/EC; Standards: EN 61010-1:2011; EN 61326:2006.
Información de suministro: Supplied with melamine bench top, lighting, one access port in each side panel and operating hours counter. Available with optional stainless steel work surface, UV lamp, side panels with access ports or combi panels with access ports, please ask your local Avantor sales representative for details. Delivery, installing and commissioning prices available on request, please contact your local Avantor sales office for details.