Boro solución patrón, 5000 mg/l B en agua
Proveedor: VWR Chemicals
88380.260EA
359
EUR
88380.260
88380.290
Boro solución patrón, 5000 mg/l B en agua
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de boro
Este material certificado se fabrica utilizando un material de alta pureza, ácido y agua desionizada 18 MOhm.