Protectores faciales, sistemas antiarco eléctrico ArcPro™
Proveedor: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S25WCONTAEA S25WCEAEA S506S57 S512S57 S910AEA S25WR820
CENUS25WCONTAEAEA 105.78 EUR
CENUS25WCONTAEA CENUS25WCEAEA CENUS506S57 CENUS512S57 CENUS910AEA CENUS25WR820
Protectores faciales, sistemas antiarco eléctrico ArcPro™
Protectores faciales
Estos sistemas han sido diseñados para proteger contra los riesgos de arco eléctrico que suponen las averías.
  • La pantalla de PC transparente protege contra los arcos de cortocircuito
  • Las pantallas de PC verdes también cuentan con un revestimiento antiniebla
  • Las pantallas faciales se suministran con un protector de barbilla de nylon reforzado con fibra
Las pantallas faciales están disponibles sin o en kits completos con casco.
Certificaciones: EN 166 1 B 8 9 (EN 170 2-1,2); Ensayo de exposición al arco eléctrico según: GS-ET-29:2010, Clase 2 (423 kJ/m²)