Microelectrodos de pH y ORP, ScienceLine/IoLine
Proveedor: SI Analytics
285105065 285105127 285105135 285105151 285105632 285105702 285105176
662-1672EA 479 EUR
662-1672 662-1267 662-0520 662-6109 662-1676 662-1677 662-1673
Microelectrodos de pH y ORP, ScienceLine/IoLine
Electrodos Electrodos pH
Para muestras de pequeño volumen en aplicaciones farmacéuticas y de ciencias de la vida.
  • Resultados fiables y reproducibles
  • Mayor calidad y larga duración
  • Precisión y gran exactitud
  • Diseñados para pequeños volúmenes y aplicaciones de ciencias de la vida
Intervalo de temperatura compatible: −5...+100 °C.
Los electrodos de pH están equipados una membrana de vidrio de tipo A. Los electrodos de pH con medición de temperatura integrada utilizan un sensor PT1000.
Para obtener los resultados más precisos, recomendamos el uso del medidor ProLab 3000 en combinación con estos electrodos.