Ácido cítrico, anhidro ≥99.5%, en polvo, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
84842.290EA 54.6 EUR
84842.290 84842.360
Ácido cítrico, anhidro ≥99.5%, en polvo, GPR RECTAPUR®
Ácido cítrico
Formula: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 149…151 °C
Densidad: 1,665 g/cm³ (18 °C. OECD 109)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011669
Núm. CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
IR: 01-2119457026-42
Índice Merck: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm