Magnesio acetato tetrahidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Di(acetato) de magnesio tetrahidrato
84849.230EA 58.4 EUR
84849.230 84849.290
Magnesio acetato tetrahidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR®
Acetato de magnesio tetrahidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214,46 g/mol
Pto. de fusión: 80 °C
Densidad: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149214
Núm. CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Índice Merck: 13,05676
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.0 - 102.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Sr (Strontium) Max. 50 ppm