Cobre (II) sulfato, anhidro ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
84845.230EA 68.4 EUR
84845.230 84845.290
Cobre (II) sulfato, anhidro ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR®
Cobre (II) sulfato
Formula: CuSO₄
Pto. de fusión: 200 °C
Densidad: 3,603 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010981
Núm. CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,02722
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.0 %
Identification Passes test
Insolubility in water Max. 100 ppm
Loss on drying (250°C) Max. 1 %
Substances not precipitated by H2S Max. 0.2 %
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm