TRItidy G™
Proveedor: PanReac AppliChem
A4051.0200
A4051.0100
A4051.0200EA
257
EUR
A4051.0200
A4051.0100
TRItidy G™
Reactivos de ácidos nucleicos
Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
TRItidy G™ is based on the single step simultaneous isolation of RNA, DNA and proteins from cell and tissue samples (Chomczynski, P. (1993), BioTechniques 15, p.532 - 537). RNA is selectively retained in the aqueous phase during acidic GuSCN/phenol extraction; DNA and proteins are isolated from the organic phase by ethanol and isopropanol precipitation, respectively.
- reactivo mono-fásica (contiene fenol y tiocianato de guanidinio)
- adecuado para muestras pequeñas y grandes
- para las muestras de origen humano, animal, vegetal y de origen bacteriano
- Aislamiento de ARN total intacto a partir de células y tejidos, precipitación secuencial de ADN y proteínas
- versión mejorada del método de ARN aislamiento "un solo paso", desarrollado por Chomczynski y Sacchi
- aislamiento de especies de ARN grandes y pequeñas (0,1 a 15 kb) con alta pureza