Sodio hidróxido monohidrato ≥99.996% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
41281.06
41281.14
41281.22
41281.06EA
49.2
EUR
41281.06
41281.14
41281.22
Sodio hidróxido monohidrato ≥99.996% (metals basis)
Sodio hidróxido monohidrato
Purity: 99.996%
CAS No.: 12179-02-1
Molecular Formula: NaOH.H2O
Formula Weight: 58.01 (40.00anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.13
Melting Point: 318.4°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8627
UN No.: 1823
MDL No.: MFCD00003548
Formula:
HNaO·1H₂O MW: 58.012 g/mol Pto. Ebullición: 1390 °C Pto. de fusión: 318.4 °C Densidad: 2.13 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149229 Núm. CAS: 12179-02-1 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8 II Índice Merck: 14,8627 |