3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Cyanobenzyl alcohol
H54212.03
H54212.06
H54212.03EA
42.1
EUR
H54212.03
H54212.06
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 874-97-5
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 109°(228°F)
Formula:
C₈H₇NO Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01321087 Núm. CAS: 874-97-5 |