3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Cyanobenzyl alcohol
C1510-1G C1510-5G
TCIAC1510-1GEA 27 EUR
TCIAC1510-1G TCIAC1510-5G
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₇NO
Pto. Ebullición: 165°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01321087
Núm. CAS: 874-97-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=602d0d7d0e62243649ecdb932acf1bcceaf0364b&vid=602d0d7d0e62243649ecdb932acf1bcceaf0364b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %