4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
359235000 359230025
ACRO359235000EA 53.4 EUR
ACRO359235000 ACRO359230025
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₂BNO₂
Pto. de fusión: 227 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01074642
Núm. CAS: 28611-39-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %