Propargyl-p-toluenesulphonate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Propargyl p-toluenesulphonate
379680050 379680250 379681000
ACRO379680050EA 46.7 EUR
ACRO379680050 ACRO379680250 ACRO379681000
Propargyl-p-toluenesulphonate 97%
Propargyl-p-toluenesulphonate
Formula: C₁₀H₁₀O₃S
MW: 210,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078365
Núm. CAS: 6165-76-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %